Thermometer hnlich BS 1900, SR5/60C, 49,5+60,5:0,02C, Lnge 480mm, Eintauch total, Stabform, weibelegt, mit nicht benetzender bla uer Spezialfllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit Hilfsskala bei 0C, mit Werkprfschein bei 0C 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Thermometer hnlich BS 1900, SR5/60C, 49,5+60,5:0,02C, Lnge 480mm, Eintauch total, Stabform, weibelegt, mit nicht benetzender bla uer Spezialfllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit Hilfsskala bei 0C, mit Werkprfschein bei 0C 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Thermometer ähnlich BS 1900, SR5/60C, 49,5+60,5:0,02°C, Länge 480mm, Eintauch total, Stabform, weißbelegt, mit nicht benetzender bla uer Spezialfüllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit Hilfsskala bei 0°C, mit Werkprüfschein bei 0°C 1 * 1 ST AMARA401918-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: A401918-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARA401918-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder