Thermometer hnlich BS 1900, SR6/102C, 84+102:0,05C, Lnge 480mm, Eintauch total, Stabform, weibelegt, mit nicht benetzender blaue r Spezialfllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit Hilfsskala bei 0C, mit Werkprfschein bei +100C 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Thermometer hnlich BS 1900, SR6/102C, 84+102:0,05C, Lnge 480mm, Eintauch total, Stabform, weibelegt, mit nicht benetzender blaue r Spezialfllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit Hilfsskala bei 0C, mit Werkprfschein bei +100C 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Thermometer ähnlich BS 1900, SR6/102C, 84+102:0,05°C, Länge 480mm, Eintauch total, Stabform, weißbelegt, mit nicht benetzender blaue r Spezialfüllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit Hilfsskala bei 0°C, mit Werkprüfschein bei +100°C 1 * 1 ST AMARA401938-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: A401938-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARA401938-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder