Thermometer hnlich BS 1704, B/total, -35+30:0,5C, Stabform, weibelegt, rote Spezialfllung, Eintauch total, 300mm lang, widerstan dsfhige Einfrbung 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Thermometer hnlich BS 1704, B/total, -35+30:0,5C, Stabform, weibelegt, rote Spezialfllung, Eintauch total, 300mm lang, widerstan dsfhige Einfrbung 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Thermometer ähnlich BS 1704, B/total, -35+30:0,5°C, Stabform, weißbelegt, rote Spezialfüllung, Eintauch total, 300mm lang, widerstan dsfähige Einfärbung 1 * 1 ST AMARA402082-FL 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: A402082-FL
Lokale Artikelnummer:: AMARA402082-FL
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder