Thermometer hnlich BS 1704, E/75, 0+160:1C, Stabform, weibelegt, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapi llarinnenbeschichtung, Eintauch 75mm, 300mm lang, widerstandsfhige Einfrbung, mit Werkprfschein bei 0C 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Thermometer hnlich BS 1704, E/75, 0+160:1C, Stabform, weibelegt, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapi llarinnenbeschichtung, Eintauch 75mm, 300mm lang, widerstandsfhige Einfrbung, mit Werkprfschein bei 0C 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Thermometer ähnlich BS 1704, E/75, 0+160:1°C, Stabform, weißbelegt, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spezieller Kapi llarinnenbeschichtung, Eintauch 75mm, 300mm lang, widerstandsfähige Einfärbung, mit Werkprüfschein bei 0°C 1 * 1 ST AMARA402108-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: A402108-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARA402108-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder