Thermometer hnlich BS 593, A100C/100, 70+100:0,1C, weibelegt, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapilla rinnenbeschichtung, 400mm lang, Eintauch 100mm, widerstandsfhige Einfrbung, mit Hilfsskala bei 0C, mit Werkprfsch 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Thermometer hnlich BS 593, A100C/100, 70+100:0,1C, weibelegt, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapilla rinnenbeschichtung, 400mm lang, Eintauch 100mm, widerstandsfhige Einfrbung, mit Hilfsskala bei 0C, mit Werkprfsch 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Thermometer ähnlich BS 593, A100C/100, 70+100:0,1°C, weißbelegt, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spezieller Kapilla rinnenbeschichtung, 400mm lang, Eintauch 100mm, widerstandsfähige Einfärbung, mit Hilfsskala bei 0°C, mit Werkprüfsch 1 * 1 ST AMARA403248-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: A403248-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARA403248-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder