Thermometer hnlich BS 593, B110C/100, 50+110:0,2C, Stabform, weibelegt, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit speziell er Kapillarinnenbeschichtung, 400mm lang, 100mm Eintauch, widerstandsfhige Einfrbung, mit Hilfsskala bei 0C, mit W 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Thermometer hnlich BS 593, B110C/100, 50+110:0,2C, Stabform, weibelegt, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit speziell er Kapillarinnenbeschichtung, 400mm lang, 100mm Eintauch, widerstandsfhige Einfrbung, mit Hilfsskala bei 0C, mit W 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Thermometer ähnlich BS 593, B110C/100, 50+110:0,2°C, Stabform, weißbelegt, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit speziell er Kapillarinnenbeschichtung, 400mm lang, 100mm Eintauch, widerstandsfähige Einfärbung, mit Hilfsskala bei 0°C, mit W 1 * 1 ST AMARA403256-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: A403256-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARA403256-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder