Thermometer hnlich BS 593, B160C/100, Stabfom, weibelegt, 100+160:0,2C, mit Gallium-Fllung, 400mm lang, 100mm Eintauch, widersta ndsfhige Einfrbung, mit Hilfsskala bei 0C, 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Thermometer hnlich BS 593, B160C/100, Stabfom, weibelegt, 100+160:0,2C, mit Gallium-Fllung, 400mm lang, 100mm Eintauch, widersta ndsfhige Einfrbung, mit Hilfsskala bei 0C, 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Thermometer ähnlich BS 593, B160C/100, Stabfom, weißbelegt, 100+160:0,2°C, mit Gallium-Füllung, 400mm lang, 100mm Eintauch, widersta ndsfähige Einfärbung, mit Hilfsskala bei 0°C, 1 * 1 ST AMARA403258-GA 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: A403258-GA
Lokale Artikelnummer:: AMARA403258-GA
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder