Thermometer hnlich BS 593, F50C/100, -2+52:0,2C, Stabform, weibelegt, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, 395mm lang, 100mm Eintauch, widerstandsfhige Einfbung, mit Werkprfschein bei 0C 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Thermometer hnlich BS 593, F50C/100, -2+52:0,2C, Stabform, weibelegt, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, 395mm lang, 100mm Eintauch, widerstandsfhige Einfbung, mit Werkprfschein bei 0C 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Thermometer ähnlich BS 593, F50C/100, -2+52:0,2°C, Stabform, weißbelegt, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, 395mm lang, 100mm Eintauch, widerstandsfähige Einfäbung, mit Werkprüfschein bei 0°C 1 * 1 ST AMARA403380-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: A403380-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARA403380-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder