Thermometer hnlich BS 593, F400C/76, -5+400:1C, Stabform, weibelegt, Gallium-Fllung, 415mm lang, 76mm Eintauch, widerstandsfhig e Einfrbung, eichfhig 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Thermometer hnlich BS 593, F400C/76, -5+400:1C, Stabform, weibelegt, Gallium-Fllung, 415mm lang, 76mm Eintauch, widerstandsfhig e Einfrbung, eichfhig 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Thermometer ähnlich BS 593, F400C/76, -5+400:1°C, Stabform, weißbelegt, Gallium-Füllung, 415mm lang, 76mm Eintauch, widerstandsfähig e Einfärbung, eichfähig 1 * 1 ST AMARA403408-GA 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: A403408-GA
Lokale Artikelnummer:: AMARA403408-GA
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder