Thermometer hnlich AFNOR, STL/0,1/-5/25, -5+25:0,1C, Stabform, weibelegt, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezie ller Kapillarinnenbeschichtung, 375mm lang, Eintauch total, widerstandsfhige Einfrbung, mit Werkprfschein bei 0C 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Thermometer hnlich AFNOR, STL/0,1/-5/25, -5+25:0,1C, Stabform, weibelegt, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezie ller Kapillarinnenbeschichtung, 375mm lang, Eintauch total, widerstandsfhige Einfrbung, mit Werkprfschein bei 0C 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Thermometer ähnlich AFNOR, STL/0,1/-5/25, -5+25:0,1°C, Stabform, weißbelegt, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spezie ller Kapillarinnenbeschichtung, 375mm lang, Eintauch total, widerstandsfähige Einfärbung, mit Werkprüfschein bei 0°C 1 * 1 ST AMARA411002-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: A411002-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARA411002-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder