Thermometer hnlich AFNOR, STL/0,2/155/205, +155+205:0,2C, Stabform, weibelegt, Gallium-Fllung, 375mm lang, Eintauch total, wider standsfhige Einfrbung, mit Hilfsskala bei 0C, eichfhig 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Thermometer hnlich AFNOR, STL/0,2/155/205, +155+205:0,2C, Stabform, weibelegt, Gallium-Fllung, 375mm lang, Eintauch total, wider standsfhige Einfrbung, mit Hilfsskala bei 0C, eichfhig 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Thermometer ähnlich AFNOR, STL/0,2/155/205, +155+205:0,2°C, Stabform, weißbelegt, Gallium-Füllung, 375mm lang, Eintauch total, wider standsfähige Einfärbung, mit Hilfsskala bei 0°C, eichfähig 1 * 1 ST AMARA411044-GA 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: A411044-GA
Lokale Artikelnummer:: AMARA411044-GA
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder