Thermometer hnlich AFNOR, STL/1/180/420, +180+420:1C, Stabform, weibelegt, Gallium-Fllung, 375mm lang, Eintauch total, widerstan dsfhige Einfrbung, Hilfsskala bei 0C, eichfhig 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Thermometer hnlich AFNOR, STL/1/180/420, +180+420:1C, Stabform, weibelegt, Gallium-Fllung, 375mm lang, Eintauch total, widerstan dsfhige Einfrbung, Hilfsskala bei 0C, eichfhig 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Thermometer ähnlich AFNOR, STL/1/180/420, +180+420:1°C, Stabform, weißbelegt, Gallium-Füllung, 375mm lang, Eintauch total, widerstan dsfähige Einfärbung, Hilfsskala bei 0°C, eichfähig 1 * 1 ST AMARA411090-GA 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: A411090-GA
Lokale Artikelnummer:: AMARA411090-GA
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder