Therm. mit Normschliff NS 10/30, Stabform, weibelegt, Einbaulnge 105mm, -10+250:1C, Oberteil 250x6-7mm, blaue Spezialfllung 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Therm. mit Normschliff NS 10/30, Stabform, weibelegt, Einbaulnge 105mm, -10+250:1C, Oberteil 250x6-7mm, blaue Spezialfllung 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Therm. mit Normschliff NS 10/30, Stabform, weißbelegt, Einbaulänge 105mm, -10+250:1°C, Oberteil 250x6-7mm, blaue Spezialfüllung 1 * 1 ST AMARD264104-FL 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: D264104-FL
Lokale Artikelnummer:: AMARD264104-FL
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder