Verstellbare Normschliff-Therm. AMA-Exakt, -10+150:0,5C, Einschlussform, Kap. unbelegt, rote Spezialfllung, Richterverschluss ohne Knopf, Unterteil 300x8-8,5 mm, Oberteil 300xca.10mm, mit Schliffkern NS 14,5/23 und Universalverschluss, eichfhig, 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Verstellbare Normschliff-Therm. AMA-Exakt, -10+150:0,5C, Einschlussform, Kap. unbelegt, rote Spezialfllung, Richterverschluss ohne Knopf, Unterteil 300x8-8,5 mm, Oberteil 300xca.10mm, mit Schliffkern NS 14,5/23 und Universalverschluss, eichfhig, 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Verstellbare Normschliff-Therm. AMA-Exakt, -10+150:0,5°C, Einschlussform, Kap. unbelegt, rote Spezialfüllung, Richterverschluss ohne Knopf, Unterteil 300x8-8,5 mm, Oberteil 300xca.10mm, mit Schliffkern NS 14,5/23 und Universalverschluss, eichfähig, 1 * 1 ST AMARD265102-FL 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: D265102-FL
Lokale Artikelnummer:: AMARD265102-FL
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder