Ersatz-Therm. AMA-Exakt, -10+360:1C, Einschlussform, Kap. unbelebt, ko-freundlich, grne Fllung, biologisch abbaubar, Richtervers chluss ohne Knopf, Unterteil 200x8-8,5mm, Oberteil 350xca.10mm, kalibrierfhig, mit Fadenkorrekturschein 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Ersatz-Therm. AMA-Exakt, -10+360:1C, Einschlussform, Kap. unbelebt, ko-freundlich, grne Fllung, biologisch abbaubar, Richtervers chluss ohne Knopf, Unterteil 200x8-8,5mm, Oberteil 350xca.10mm, kalibrierfhig, mit Fadenkorrekturschein 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Ersatz-Therm. AMA-Exakt, -10+360:1°C, Einschlussform, Kap. unbelebt, Öko-freundlich, grüne Füllung, biologisch abbaubar, Richtervers chluss ohne Knopf, Unterteil 200x8-8,5mm, Oberteil 350xca.10mm, kalibrierfähig, mit Fadenkorrekturschein 1 * 1 ST AMARD265512-EF 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: D265512-EF
Lokale Artikelnummer:: AMARD265512-EF
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder