Elektron. Innen-/Auen- Thermom. Dual Thermo Max/Min mit Alarm , -50...+70:0,1C, Max/Min Funktion, PVC Auenkabel ca.3m, Abmessung en 65x67x23mm, Auenfhler fr verzgerte Temperaturaufnahme in Plastikrhrchen in Wachs, eingebettet, mit Standfu, 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Elektron. Innen-/Auen- Thermom. Dual Thermo Max/Min mit Alarm , -50...+70:0,1C, Max/Min Funktion, PVC Auenkabel ca.3m, Abmessung en 65x67x23mm, Auenfhler fr verzgerte Temperaturaufnahme in Plastikrhrchen in Wachs, eingebettet, mit Standfu, 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Elektron. Innen-/Außen- Thermom. Dual Thermo Max/Min mit Alarm , -50...+70:0,1°C, Max/Min Funktion, PVC Außenkabel ca.3m, Abmessung en 65x67x23mm, Außenfühler für verzögerte Temperaturaufnahme in Plastikröhrchen in Wachs, eingebettet, mit Standfuß, 1 * 1 ST AMARE906810 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: E906810
Lokale Artikelnummer:: AMARE906810
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder