Digitales Thermometer, ad 20th
Lieferant: AMARELL, ARNO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
E910640
AMARE910640EA 82.88 EUR InStock
AMARE910640
Digitales Thermometer, ad 20th
Thermometer Digitalthermometer
Dieses digitale Thermometer kann mit vier verschiedenen PT100 Klasse A Sonden verwendet werden.
Bestellinformation: Sonden werden separat verkauft.
Lieferumfang: Wird mit Batterien geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge