Demonstrationstherm., -50+150:1C, Milchglasskale, rote Spezial-Fllg., Oberteil ca. 500x23mm, Unterteil = Eintauch 100x9mm, Verschlu ss: Kork und Metallkappe 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Demonstrationstherm., -50+150:1C, Milchglasskale, rote Spezial-Fllg., Oberteil ca. 500x23mm, Unterteil = Eintauch 100x9mm, Verschlu ss: Kork und Metallkappe 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Demonstrationstherm., -50+150:1°C, Milchglasskale, rote Spezial-Fllg., Oberteil ca. 500x23mm, Unterteil = Eintauch 100x9mm, Verschlu ss: Kork und Metallkappe 1 * 1 ST AMARG11730-FL 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: G11730-FL
Lokale Artikelnummer:: AMARG11730-FL
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder