Arometer, DIN 12791/hnlich BS 718, L20, 0,9400-0,9600:0,0002g/cm , Bezugstemp. 20C, ohne Therm., 430mm lang, eichfhig 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Arometer, DIN 12791/hnlich BS 718, L20, 0,9400-0,9600:0,0002g/cm , Bezugstemp. 20C, ohne Therm., 430mm lang, eichfhig 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Aräometer, DIN 12791/ähnlich BS 718, L20, 0,9400-0,9600:0,0002g/cm , Bezugstemp. 20°C, ohne Therm., 430mm lang, eichfähig 1 * 1 ST AMARH805034 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: H805034
Lokale Artikelnummer:: AMARH805034
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder