Arometer DIN 12791/BS 718, Serie L 50 SP Przision, 0,750-0,800:0,0005g/ml, ohne Therm., Bezugstemp. 15C, max. 335mm lang, eichfh ig 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Arometer DIN 12791/BS 718, Serie L 50 SP Przision, 0,750-0,800:0,0005g/ml, ohne Therm., Bezugstemp. 15C, max. 335mm lang, eichfh ig 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Aräometer DIN 12791/BS 718, Serie L 50 SP Präzision, 0,750-0,800:0,0005g/ml, ohne Therm., Bezugstemp. 15°C, max. 335mm lang, eichfäh ig 1 * 1 ST AMARH806306 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: H806306
Lokale Artikelnummer:: AMARH806306
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder