Arometer DIN 12791/BS 718, Serie M 50 SP Przision, 0,600-0,650:0,001g/ml, ohne Therm., Bezugstemp. 15C, max. 270mm lang, eichfhi g 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Arometer DIN 12791/BS 718, Serie M 50 SP Przision, 0,600-0,650:0,001g/ml, ohne Therm., Bezugstemp. 15C, max. 270mm lang, eichfhi g 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Aräometer DIN 12791/BS 718, Serie M 50 SP Präzision, 0,600-0,650:0,001g/ml, ohne Therm., Bezugstemp. 15°C, max. 270mm lang, eichfähi g 1 * 1 ST AMARH808100 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: H808100
Lokale Artikelnummer:: AMARH808100
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder