Density Thermo-Hydrometer nach ASTM, S508HL-14, 1000-1050:0,5kg/m , mit Therm., Ausfhrung L, -20+65:1C mit roter oder blauer Spezi alfllung, Bezugstemp. 15C, 380mm lang 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Density Thermo-Hydrometer nach ASTM, S508HL-14, 1000-1050:0,5kg/m , mit Therm., Ausfhrung L, -20+65:1C mit roter oder blauer Spezi alfllung, Bezugstemp. 15C, 380mm lang 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Density Thermo-Hydrometer nach ASTM, S508HL-14, 1000-1050:0,5kg/m , mit Therm., Ausführung L, -20+65:1°C mit roter oder blauer Spezi alfüllung, Bezugstemp. 15°C, 380mm lang 1 * 1 ST AMARH827116-FL 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: H827116-FL
Lokale Artikelnummer:: AMARH827116-FL
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder