Saccharimeter nach Brix, 60-70:0,1Brix, mit Korrektionsskale, mit Therm. 0+40/50:1C, rote oder blaue Spezialfllung, Bezugstemp. 2 0C, 300mm lang 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Saccharimeter nach Brix, 60-70:0,1Brix, mit Korrektionsskale, mit Therm. 0+40/50:1C, rote oder blaue Spezialfllung, Bezugstemp. 2 0C, 300mm lang 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Saccharimeter nach Brix, 60-70:0,1°Brix, mit Korrektionsskale, mit Therm. 0+40/50:1°C, rote oder blaue Spezialfüllung, Bezugstemp. 2 0°C, 300mm lang 1 * 1 ST AMARH845062-FL 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: H845062-FL
Lokale Artikelnummer:: AMARH845062-FL
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder