Bierwrze-Spindel, 9-12:0,05%mas, mit Therm., +5+30:0,5C mit roter oder blauer Spezialfllung, mit Korrekturskale, Ablesung unten, Bezugstemp. 20C, 400mm lang 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Bierwrze-Spindel, 9-12:0,05%mas, mit Therm., +5+30:0,5C mit roter oder blauer Spezialfllung, mit Korrekturskale, Ablesung unten, Bezugstemp. 20C, 400mm lang 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Bierwürze-Spindel, 9-12:0,05%mas, mit Therm., +5+30:0,5°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, mit Korrekturskale, Ablesung unten, Bezugstemp. 20°C, 400mm lang 1 * 1 ST AMARH847364-FL 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: H847364-FL
Lokale Artikelnummer:: AMARH847364-FL
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder