Alkoholometer, hnlich Europa-Norm Klasse II, 40-50:0,1%vol., mit Therm. +5+25:0,2C mit roter oder blauer Spezialfllung, 400mm lan g, kalibrierfhig 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Alkoholometer, hnlich Europa-Norm Klasse II, 40-50:0,1%vol., mit Therm. +5+25:0,2C mit roter oder blauer Spezialfllung, 400mm lan g, kalibrierfhig 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Alkoholometer, ähnlich Europa-Norm Klasse II, 40-50:0,1%vol., mit Therm. +5+25:0,2°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, 400mm lan g, kalibrierfähig 1 * 1 ST AMARH848168-FL 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: H848168-FL
Lokale Artikelnummer:: AMARH848168-FL
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder