Alkoholometer, hnlich Europa-Norm Klasse III, 98-103:0,1%vol., hnlich DIN 12803, mit Therm. +5+25:0,2C mit roter oder blauer Spez ialfllung, 330mm lang, kalibrierfhig 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Alkoholometer, hnlich Europa-Norm Klasse III, 98-103:0,1%vol., hnlich DIN 12803, mit Therm. +5+25:0,2C mit roter oder blauer Spez ialfllung, 330mm lang, kalibrierfhig 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Alkoholometer, ähnlich Europa-Norm Klasse III, 98-103:0,1%vol., ähnlich DIN 12803, mit Therm. +5+25:0,2°C mit roter oder blauer Spez ialfüllung, 330mm lang, kalibrierfähig 1 * 1 ST AMARH848260-FL 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: H848260-FL
Lokale Artikelnummer:: AMARH848260-FL
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder