Alkoholometer, Richter und Tralles, 0-100:1, Bezugstemp. 20C, 280mm lang, mit Therm. ca. 0+40:1C, rote oder blaue Spezialfllung 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Alkoholometer, Richter und Tralles, 0-100:1, Bezugstemp. 20C, 280mm lang, mit Therm. ca. 0+40:1C, rote oder blaue Spezialfllung 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Alkoholometer, Richter und Tralles, 0-100:1, Bezugstemp. 20°C, 280mm lang, mit Therm. ca. 0+40:1°C, rote oder blaue Spezialfüllung 1 * 1 ST AMARH850280-FL 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: H850280-FL
Lokale Artikelnummer:: AMARH850280-FL
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder