Meteorologische Extrem-Therm., Minimum-Form, mit blauer Schleppmarke, DIN 58653, -40+40:0,5°C, mit Sattel und Metallkappe, Milchglas skale, Kap. prismatisch, blauleuchtend, Alkohol-Fllg., 290mm lang, Durchmesser 18+/-0,5mm, staatlich geeicht, mit Eic 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Meteorologische Extrem-Therm., Minimum-Form, mit blauer Schleppmarke, DIN 58653, -40+40:0,5°C, mit Sattel und Metallkappe, Milchglas skale, Kap. prismatisch, blauleuchtend, Alkohol-Fllg., 290mm lang, Durchmesser 18+/-0,5mm, staatlich geeicht, mit Eic 1 * 1 ST AMARK173044-ALC/VC 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: K173044-ALC/VC
Lokale Artikelnummer:: AMARK173044-ALC/VC
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder