Meteorologische Extrem-Therm., Minimum-Form, mit blauer Schleppmarke, -40+40:0,2C, mit Sattel und Metallkappe, Milchglasskale, Kap. prismatisch, blauleuchtend, Alkohol-Fllg., 360mm lang, Duchrmesser 18+/-0,5mm, kalibrierfhig 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Meteorologische Extrem-Therm., Minimum-Form, mit blauer Schleppmarke, -40+40:0,2C, mit Sattel und Metallkappe, Milchglasskale, Kap. prismatisch, blauleuchtend, Alkohol-Fllg., 360mm lang, Duchrmesser 18+/-0,5mm, kalibrierfhig 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Meteorologische Extrem-Therm., Minimum-Form, mit blauer Schleppmarke, -40+40:0,2°C, mit Sattel und Metallkappe, Milchglasskale, Kap. prismatisch, blauleuchtend, Alkohol-Fllg., 360mm lang, Duchrmesser 18+/-0,5mm, kalibrierfähig 1 * 1 ST AMARK173046-ALC 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: K173046-ALC
Lokale Artikelnummer:: AMARK173046-ALC
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder