Ersatztherm. zum Schleuder-Psychrometer, solid, -30+40:0,2C, Milchglasskale, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezi eller Kapillarinnenbeschichtung, 280x8mm, mit Werkprfschein bei 0C 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Ersatztherm. zum Schleuder-Psychrometer, solid, -30+40:0,2C, Milchglasskale, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezi eller Kapillarinnenbeschichtung, 280x8mm, mit Werkprfschein bei 0C 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Ersatztherm. zum Schleuder-Psychrometer, solid, -30+40:0,2°C, Milchglasskale, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spezi eller Kapillarinnenbeschichtung, 280x8mm, mit Werkprüfschein bei 0°C 1 * 1 ST AMARK175224-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: K175224-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARK175224-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder