Meteorologische Therm. hnlich BS 692, Type Ordinary fr Nass-Trocken-Methode, Ord. 3/C, -40+35:0,5C, geschtzte Ausfhrung, Stabf orm, weibelegt, rote Spezialfllung, rundes Gef mit Durchmesser 8,5-11,5 mm, in Schutzrohr aus Glas, 315-330mm lang 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Meteorologische Therm. hnlich BS 692, Type Ordinary fr Nass-Trocken-Methode, Ord. 3/C, -40+35:0,5C, geschtzte Ausfhrung, Stabf orm, weibelegt, rote Spezialfllung, rundes Gef mit Durchmesser 8,5-11,5 mm, in Schutzrohr aus Glas, 315-330mm lang 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Meteorologische Therm. ähnlich BS 692, Type Ordinary für Nass-Trocken-Methode, Ord. 3/C, -40+35:0,5°C, geschützte Ausführung, Stabf orm, weißbelegt, rote Spezialfüllung, rundes Gefäß mit Durchmesser 8,5-11,5 mm, in Schutzrohr aus Glas, 315-330mm lang 1 * 1 ST AMARK180904-FL 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: K180904-FL
Lokale Artikelnummer:: AMARK180904-FL
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder