Erdboden-Therm., hnlich DIN 58655, -25+60:0,2C, Einbaulnge 30mm, Milchglasskale, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, Oberteil 345x18mm, stumpfer Winkel 150 nach hinten, mit Wulst, mit Werkprfsc 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Erdboden-Therm., hnlich DIN 58655, -25+60:0,2C, Einbaulnge 30mm, Milchglasskale, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, Oberteil 345x18mm, stumpfer Winkel 150 nach hinten, mit Wulst, mit Werkprfsc 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Erdboden-Therm., ähnlich DIN 58655, -25+60:0,2°C, Einbaulänge 30mm, Milchglasskale, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, Oberteil 345x18mm, stumpfer Winkel 150° nach hinten, mit Wulst, mit Werkprüfsc 1 * 1 ST AMARK188002-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: K188002-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARK188002-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder