Erdbodentherm., einfache Ausfhrung, -5+83:1C, Stabform, weibelegt, rote Fllung, Eintauchtiefe 75mm, in grner Kunststoff-Fassung mit rotem Knopf, ca.320mm lang 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Erdbodentherm., einfache Ausfhrung, -5+83:1C, Stabform, weibelegt, rote Fllung, Eintauchtiefe 75mm, in grner Kunststoff-Fassung mit rotem Knopf, ca.320mm lang 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Erdbodentherm., einfache Ausführung, -5+83:1°C, Stabform, weißbelegt, rote Füllung, Eintauchtiefe 75mm, in grüner Kunststoff-Fassung mit rotem Knopf, ca.320mm lang 1 * 1 ST AMARK189500-FL 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: K189500-FL
Lokale Artikelnummer:: AMARK189500-FL
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder