Silo- und Mietentherm., 0+100:1C, rote Spezialflssigkeit, komplett in Metallfassung mit Einstechspitze, Oberteil Messing 265x25mm, Unterteil Stahl 600mm, Unterteil = Eintauch, mit Handgriffen 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Silo- und Mietentherm., 0+100:1C, rote Spezialflssigkeit, komplett in Metallfassung mit Einstechspitze, Oberteil Messing 265x25mm, Unterteil Stahl 600mm, Unterteil = Eintauch, mit Handgriffen 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Silo- und Mietentherm., 0+100:1°C, rote Spezialflüssigkeit, komplett in Metallfassung mit Einstechspitze, Oberteil Messing 265x25mm, Unterteil Stahl 600mm, Unterteil = Eintauch, mit Handgriffen 1 * 1 ST AMARK190120-FL 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: K190120-FL
Lokale Artikelnummer:: AMARK190120-FL
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder