Laborthermometer, ähnlich DIN, Stabform, 0+100:0,1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung, 550x6-7mm, ganz eintauchend, oben mit Ring, widerstandsfähige Einfärbung, kalibrierfähig **************************** kalibriert, mit DKD-Schein (DAkkS) mit 3 Prüf 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Laborthermometer, ähnlich DIN, Stabform, 0+100:0,1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung, 550x6-7mm, ganz eintauchend, oben mit Ring, widerstandsfähige Einfärbung, kalibrierfähig **************************** kalibriert, mit DKD-Schein (DAkkS) mit 3 Prüf 1 * 1 ST AMARL27382-FL/DKD3 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: L27382-FL/DKD3
Lokale Artikelnummer:: AMARL27382-FL/DKD3
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder