Hochgradige Labortherm., hnlich DIN, -10+480:2C, Stabform, weibelegt, ganz eintauchend, Gallium-Fllung, 450mm lang, Durchmesser 6-7mm, mit widerstandsfhiger Einfrbung, eichfhig 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Hochgradige Labortherm., hnlich DIN, -10+480:2C, Stabform, weibelegt, ganz eintauchend, Gallium-Fllung, 450mm lang, Durchmesser 6-7mm, mit widerstandsfhiger Einfrbung, eichfhig 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Hochgradige Labortherm., ähnlich DIN, -10+480:2°C, Stabform, weißbelegt, ganz eintauchend, Gallium-Füllung, 450mm lang, Durchmesser 6-7mm, mit widerstandsfähiger Einfärbung, eichfähig 1 * 1 ST AMARL29006-GA 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: L29006-GA
Lokale Artikelnummer:: AMARL29006-GA
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder