Thermometer -38+50:1°C Einschlussform, Kap. prismatisch, unbelegt, ganz eintauchend, rote Spezialfüllung.,220x8-9mm, dichterverschluss,kalibriert mit DKD (DAkkS)-Zertifikat mit 3 Prüfpunkten 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Thermometer -38+50:1°C Einschlussform, Kap. prismatisch, unbelegt, ganz eintauchend, rote Spezialfüllung.,220x8-9mm, dichterverschluss,kalibriert mit DKD (DAkkS)-Zertifikat mit 3 Prüfpunkten 1 * 1 ST AMARL33000-FL/DKD3 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: L33000-FL/DKD3
Lokale Artikelnummer:: AMARL33000-FL/DKD3
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder