Klte-Laborthermometer, hnlich DIN, -58+30:0,5C, Einschlussform, Kap. prismatisch, unbelegt, ganz eintauchend, Toluol-Fllung, 300 x8-9mm, Richterverschluss, eichfhig 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Klte-Laborthermometer, hnlich DIN, -58+30:0,5C, Einschlussform, Kap. prismatisch, unbelegt, ganz eintauchend, Toluol-Fllung, 300 x8-9mm, Richterverschluss, eichfhig 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN, -58+30:0,5°C, Einschlussform, Kap. prismatisch, unbelegt, ganz eintauchend, Toluol-Füllung, 300 x8-9mm, Richterverschluss, eichfähig 1 * 1 ST AMARL33034-TOL 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: L33034-TOL
Lokale Artikelnummer:: AMARL33034-TOL
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder