Min.-Feintherm. mit Schleppmarke, -40+50:1C, Einschlussform, Kap. unbelegt, Alkohol-Fllg., Richterverschluss mit Knopf, eichfhig 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Min.-Feintherm. mit Schleppmarke, -40+50:1C, Einschlussform, Kap. unbelegt, Alkohol-Fllg., Richterverschluss mit Knopf, eichfhig 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Min.-Feintherm. mit Schleppmarke, -40+50:1°C, Einschlussform, Kap. unbelegt, Alkohol-Fllg., Richterverschluss mit Knopf, eichfähig 1 * 1 ST AMARL37610-ALC 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: L37610-ALC
Lokale Artikelnummer:: AMARL37610-ALC
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder