Normaltherm., mit Sattel, 0+100:0,1C, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapillarinnenbesc hichtung, 580x9-10mm, ganz eintauchend, Richterverschluss mit Knopf, mit Werkprfschein bei 0C 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Normaltherm., mit Sattel, 0+100:0,1C, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapillarinnenbesc hichtung, 580x9-10mm, ganz eintauchend, Richterverschluss mit Knopf, mit Werkprfschein bei 0C 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Normaltherm., mit Sattel, 0+100:0,1°C, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spezieller Kapillarinnenbesc hichtung, 580x9-10mm, ganz eintauchend, Richterverschluss mit Knopf, mit Werkprüfschein bei 0°C 1 * 1 ST AMARL53170-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: L53170-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARL53170-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder