Flammpunkt-Therm., hnlich Abel-Pensky, hnlich DIN 12785, 0+70:0,5C, 57mm Eintauch, max. 280x9-10mm, Milchglasskale, Kap. prismati sch, unbelegt, rote Spezialfllung, Richterverschluss ohne Knopf, mit Wulst, kugelfrmiges Gef, eichfhig 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Flammpunkt-Therm., hnlich Abel-Pensky, hnlich DIN 12785, 0+70:0,5C, 57mm Eintauch, max. 280x9-10mm, Milchglasskale, Kap. prismati sch, unbelegt, rote Spezialfllung, Richterverschluss ohne Knopf, mit Wulst, kugelfrmiges Gef, eichfhig 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Flammpunkt-Therm., ähnlich Abel-Pensky, ähnlich DIN 12785, 0+70:0,5°C, 57mm Eintauch, max. 280x9-10mm, Milchglasskale, Kap. prismati sch, unbelegt, rote Spezialfüllung, Richterverschluss ohne Knopf, mit Wulst, kugelförmiges Gefäß, eichfähig 1 * 1 ST AMARM230000-FL 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: M230000-FL
Lokale Artikelnummer:: AMARM230000-FL
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder