Flammpunkt-Therm., hnlich Abel-Pensky, hnlich DIN 12785, +35+100:1C, 75mm Eintauch, max. 285x9-10mm, Milchglasskale, Kap. prismat isch, unbelegt, rote Spezialfllung, Richterverschluss ohne Knopf, mit Wulst, zylinderfrmiges Gef, eichfhig 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Flammpunkt-Therm., hnlich Abel-Pensky, hnlich DIN 12785, +35+100:1C, 75mm Eintauch, max. 285x9-10mm, Milchglasskale, Kap. prismat isch, unbelegt, rote Spezialfllung, Richterverschluss ohne Knopf, mit Wulst, zylinderfrmiges Gef, eichfhig 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Flammpunkt-Therm., ähnlich Abel-Pensky, ähnlich DIN 12785, +35+100:1°C, 75mm Eintauch, max. 285x9-10mm, Milchglasskale, Kap. prismat isch, unbelegt, rote Spezialfüllung, Richterverschluss ohne Knopf, mit Wulst, zylinderförmiges Gefäß, eichfähig 1 * 1 ST AMARM230002-FL 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: M230002-FL
Lokale Artikelnummer:: AMARM230002-FL
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder