Tropfpunkt-Therm., ähnlich Ubbelohde,0+110:1°C, Einschlussform, Kap. prismatisch unbelegt,Gallium-Füllung, ganz eintauchend, Richterverschluss, ca.240x10mm,staatlich geeicht, mit Eichschein mit 3 Prüfpunkten bei 0°C, +50°C und +100°C 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Tropfpunkt-Therm., ähnlich Ubbelohde,0+110:1°C, Einschlussform, Kap. prismatisch unbelegt,Gallium-Füllung, ganz eintauchend, Richterverschluss, ca.240x10mm,staatlich geeicht, mit Eichschein mit 3 Prüfpunkten bei 0°C, +50°C und +100°C 1 * 1 ST AMARM235000-GA/VC 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: M235000-GA/VC
Lokale Artikelnummer:: AMARM235000-GA/VC
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder