Viskosimeter-Therm., hnlich Engler, hnlich DIN 12785, 0+55:0,2C, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, 300x6mm, 90mm Eintauch, mit Wulst, Richterverschluss ohne Knopf, mit Werkprfs 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Viskosimeter-Therm., hnlich Engler, hnlich DIN 12785, 0+55:0,2C, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, 300x6mm, 90mm Eintauch, mit Wulst, Richterverschluss ohne Knopf, mit Werkprfs 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Viskosimeter-Therm., ähnlich Engler, ähnlich DIN 12785, 0+55:0,2°C, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, 300x6mm, 90mm Eintauch, mit Wulst, Richterverschluss ohne Knopf, mit Werkprüfs 1 * 1 ST AMARM238040-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: M238040-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARM238040-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder