Viskosimeter-Therm. zum Kugelfall- und Kugelzieh-Viskosimeter, hnlich DIN 12785, +100+150:0,5C, Einschlussform, Kap. prismatisch, unbelegt, Gallium-Fllung, ganz eintauchend, 150x7,5mm, Richterverschluss ohne Knopf, eichfhig 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Viskosimeter-Therm. zum Kugelfall- und Kugelzieh-Viskosimeter, hnlich DIN 12785, +100+150:0,5C, Einschlussform, Kap. prismatisch, unbelegt, Gallium-Fllung, ganz eintauchend, 150x7,5mm, Richterverschluss ohne Knopf, eichfhig 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Viskosimeter-Therm. zum Kugelfall- und Kugelzieh-Viskosimeter, ähnlich DIN 12785, +100+150:0,5°C, Einschlussform, Kap. prismatisch, unbelegt, Gallium-Füllung, ganz eintauchend, 150x7,5mm, Richterverschluss ohne Knopf, eichfähig 1 * 1 ST AMARM241234-GA 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: M241234-GA
Lokale Artikelnummer:: AMARM241234-GA
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder