Erstarrungspunkt.-Therm., Paraffin, hnlich DIN 12785, +38+82:0,1C, hnlich ASTM 14 C, Stabform, weibelegt, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, 375x6-7mm, Eintauch 79mm, widerstandsfhige Einfrbun 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Erstarrungspunkt.-Therm., Paraffin, hnlich DIN 12785, +38+82:0,1C, hnlich ASTM 14 C, Stabform, weibelegt, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, 375x6-7mm, Eintauch 79mm, widerstandsfhige Einfrbun 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Erstarrungspunkt.-Therm., Paraffin, ähnlich DIN 12785, +38+82:0,1°C, ähnlich ASTM 14 C, Stabform, weißbelegt, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, 375x6-7mm, Eintauch 79mm, widerstandsfähige Einfärbun 1 * 1 ST AMARM248350-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: M248350-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARM248350-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder