Schmelzpunkt-Therm., 0+360:1°C, Einschlussform, Kap. prismatisch, unbelegt, Gallium-Füllung, 250x6-7mm, Eintauch 30mm, Richterverschluss mit Knopf, VC staatlich geeicht, mit Eichschein mit 3 Prüfpunkten 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Schmelzpunkt-Therm., 0+360:1°C, Einschlussform, Kap. prismatisch, unbelegt, Gallium-Füllung, 250x6-7mm, Eintauch 30mm, Richterverschluss mit Knopf, VC staatlich geeicht, mit Eichschein mit 3 Prüfpunkten 1 * 1 ST AMARM250406-GA/VC 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: M250406-GA/VC
Lokale Artikelnummer:: AMARM250406-GA/VC
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder