Kristallisationspunkt- Therm., hnlich DIN 12785, +4,0+6,0:0,01C, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, ganz eintauchend, 250x6mm, Richterverschluss ohne Knopf, mit Werkprfschein bei 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Kristallisationspunkt- Therm., hnlich DIN 12785, +4,0+6,0:0,01C, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, ganz eintauchend, 250x6mm, Richterverschluss ohne Knopf, mit Werkprfschein bei 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Kristallisationspunkt- Therm., ähnlich DIN 12785, +4,0+6,0:0,01°C, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, ganz eintauchend, 250x6mm, Richterverschluss ohne Knopf, mit Werkprüfschein bei 1 * 1 ST AMARM253600-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: M253600-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARM253600-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder