Erweichungspunkt-Therm., hnlich DIN 12785, -2+80:0,2C, hnlich ASTM S15C, Stabform, weibelegt, mit nicht benetzender blauer Spezi alfllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, ganz eintauchend, 395x7mm, widerstandsfhige Einfrbung, mit Wer 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Erweichungspunkt-Therm., hnlich DIN 12785, -2+80:0,2C, hnlich ASTM S15C, Stabform, weibelegt, mit nicht benetzender blauer Spezi alfllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, ganz eintauchend, 395x7mm, widerstandsfhige Einfrbung, mit Wer 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Erweichungspunkt-Therm., ähnlich DIN 12785, -2+80:0,2°C, ähnlich ASTM S15C, Stabform, weißbelegt, mit nicht benetzender blauer Spezi alfüllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, ganz eintauchend, 395x7mm, widerstandsfähige Einfärbung, mit Wer 1 * 1 ST AMARM255100-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: M255100-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARM255100-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder