Brechpunkt-Therm. hnlich Fraass, -31+30:1C, Einschlussform, Kap. prismatisch, unbelegt, rote Spezialfllung, Oberteil 140x9-10mm, Unterteil 260x5mm, Eintauch 240mm, Richterverschluss mit Knopf, eichfhig 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Brechpunkt-Therm. hnlich Fraass, -31+30:1C, Einschlussform, Kap. prismatisch, unbelegt, rote Spezialfllung, Oberteil 140x9-10mm, Unterteil 260x5mm, Eintauch 240mm, Richterverschluss mit Knopf, eichfhig 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Brechpunkt-Therm. ähnlich Fraass, -31+30:1°C, Einschlussform, Kap. prismatisch, unbelegt, rote Spezialfüllung, Oberteil 140x9-10mm, Unterteil 260x5mm, Eintauch 240mm, Richterverschluss mit Knopf, eichfähig 1 * 1 ST AMARM257300-FL 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: M257300-FL
Lokale Artikelnummer:: AMARM257300-FL
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder